Dokumente
178481
Sigma-Aldrich
Transferrin, Apo-, geringer Endotoxingehalt, Humanplasma
Synonym(e):
Transferrin, Apo-, geringer Endotoxingehalt, Humanplasma
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<0.1 EU/mg Endotoxins
Farbe
white
pI 
5.8
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Apotransferrin aus Humanplasma. Transferrin ist ein Serumprotein, das an der Bindung und dem Transport von Eisen beteiligt ist. Im Wesentlichen frei von Eisen. Zellkulturgetestet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Aus 10 mmol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,4, lyophilisiert.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3