Dokumente
616424
Sigma-Aldrich
Transferrin, Holo, Humanplasma, geringer Endotoxingehalt
Synonym(e):
Transferrin, Holo, Humanplasma, geringer Endotoxingehalt
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
pI 
5.8
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Holotransferrin aus menschlichem Plasma. Tranferrin ist ein wichtiges eisenbindendes Protein und kommt im menschlichen Plasma oder Serum in Konzentrationen von 3 mg/ml vor. Seine Konzentration korreliert mit der gesamten Eisenbindungskapazität von Serum und sein Spiegel wird durch die Verfügbarkeit von Eisen reguliert. Es weist eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung auf und ist essenziell für die Eisennutzung durch die häminsynthetisierenden Retikulozyten. Wird im Knochenmark als Tf-gebundenes Eisen gespeichert; pH-Wert: 5,8.
Natives Holotransferrin aus menschlichem Plasma. Transferrin ist ein Serumprotein, das an der Bindung und dem Transport von Eisen beteiligt ist.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 150 mM NaCl, 20 mM Natriumphosphatpuffer, pH-Wert 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Die Konzentration vor der Lyophilisierung entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung NaN₃ hinzufügen und im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable