1.70375
Cobalt ICP standard
traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 10000 mg/l Co Certipur®
Synonym(e):
Nota 1
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Produktlinie
Certipur®
Konzentration
10000 mg/L Co in 2-3% HNO3
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.037 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Anwendung
Sonstige Hinweise
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.