Wichtige Dokumente
152226
Sigma-Aldrich
AEC-Substratpuffer
This AEC Substrate Buffer is validated for use in Immunoblotting and Immunohistochemistry.
Synonym(e):
AEC Substrate
About This Item
UNSPSC-Code:
41116133
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
AEC-Substratpuffer ist ein Peroxidase-Substratpuffer, der als 10X-Konzentrat (pH-Wert 5,0 bei Verdünnung) bereitgestellt wird. Er wird als Verdünnungsmittel für 3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) eingesetzt und ist ein verbreitet eingesetztes Chromogen für die immunhistochemische Färbung.
Anwendung
AEC-Substratpuffer wurde in einem ELISpot-Assay (Enzyme Linked Immuno Spot Assay) von Gedächtnis-B-Zellen verwendet.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nadine G Rouphael et al.
NPJ vaccines, 6(1), 89-89 (2021-07-16)
In a phase 1 randomized, single-center clinical trial, inactivated influenza virus vaccine delivered through dissolvable microneedle patches (MNPs) was found to be safe and immunogenic. Here, we compare the humoral and cellular immunologic responses in a subset of participants receiving
Evan J Anderson et al.
Vaccines, 8(1) (2020-02-12)
Background: Vaccinia is known to induce antibody and cellular responses. Plasmablast, circulating follicular helper T (cTFH) cells, cytokine-expressing CD4 T cells, and memory B cells were compared between subcutaneous (SC) and needle-free jet injection (JI) recipients of non-replicating modified vaccinia
Hermann O Mayr et al.
Archives of orthopaedic and trauma surgery, 139(3), 383-391 (2019-01-19)
Arthrofibrosis (AF) is the result of increased cell proliferation and synthesis of matrix proteins (collagen I, III, and VI). Especially after invasive knee surgery, e.g., ligament reconstruction or knee replacement, abnormal fibroblast proliferation with pathological periarticular fibrosis can be observed