1.51436
Purospher® RP-18 HC (5 µm)
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
Purospher® RP-18 HC (5µm) LiChroCART™ 250-4
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
18.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
500 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 70000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≥ 1.0