Merck
1.50973
Supelco
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Superspher® 60 RP-Select B LiChroCART® 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
Superspher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
Superspher® RP-select B ist ein leicht reproduzierbarer, traditionell hergestellter, sphärischer Kieselgelträger mit Umkehrphaseneigenschaften und mit der Hydrophobie einer C-8-Phase. Der Träger eignet sich sehr gut für die Trennung von basischen Verbindungen, weist jedoch auch gute Eigenschaften für die Bestimmung neutraler und saurer Verbindungen auf. Dieser leistungsstarke Kieselsäureträger mit einer Partikelgröße von 4µm bietet ein hervorragendes Druck-/Trennleistungsverhältnis. Dieses Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 250-4 HPLC-Kartusche. Der Anschluss an das HPLC-System erfolgt über den manu-CART NT-Kartuschenhalter (1.51486).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 160 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzanthracen): ≥ 100.000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0,8 - 1,4
k′-Wert (1,2-Benzanthracen): ≥ 3,0
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany