Wichtige Dokumente
1.50931
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
3 UNITS
740,00 €
740,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
3 UNITS
740,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
740,00 €
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 3 ea
Kennzeichnungsgrad
21% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
2.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Kartusche
LiChrospher® RP-18 ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit Umkehrphase-Eigenschaften. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Das Sorptionsmittel befindet sich in einer LiChroCART 25-4 HPLC-Vorkartusche und ist bestimmt zur Verwendung in Verbindung mit LiChroCART HPLC -Kartuschen, die LiChrospher RP-18 (5µm oder 10µm) enthalten. Die Verbindung wird unter Verwendung des LiChroCART Kupplungssets (1.50082) hergestellt.
Anwendung
  • Electrostatic Repulsion Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (ERLIC) for the Quantitative Analysis of Polyamines.: In dieser Studie wird die Ionenaustauschsäule zur Analyse von Polyaminen verwendet, was Einblicke in ihre Wirksamkeit bei der Trennung und Quantifizierung dieser Verbindungen liefert (Dörfel et al., 2024).
  • Role of zeolite content on the sorption properties of analcime-rich rocks from the Abinky Formation (Niger).: Untersucht die Auswirkungen des Zeolithgehalts auf die Sorptionseigenschaften von analcimreichen Gesteinen und hebt potenzielle Anwendungen von Ionenaustauscherharzen bei der Umweltsanierung hervor (Parrotin et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 12 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (1,2-Benzo[a]anthracen): ≥ 30000
Symmetrie (1,2-Benzanthracen): 0,8–1,4
k′-Wert (1,2-Benzo[a]anthracen): 6,0–8,5
Rechtliche Hinweise
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany