1.50825
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] Cyano TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Größe auswählen
616,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
616,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L10
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
6.6% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
12.5 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
Cyano (CN) bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Development and validation of an HPLC method to determine the stability of fentanyl citrate and bupivacaine hydrochloride mixtures in infusion solutions: Die Studie entwickelte und validierte eine HPLC-Methode unter Verwendung von LiChrospher® 100 CN zur Analyse der Stabilität von Fentanylcitrat und Bupivacainhydrochlorid in Infusionslösungen. Die Methode wies eine hohe Präzision und Genauigkeit auf, sodass sie sich für die routinemäßige Stabilitätsprüfung in Krankenhausapotheken eignet (Piekarski et al., 2012).
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 40.000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8–1,4
k′-Wert (2-Nitrotoluol): 0,5–1,5