Merck
1.50580
Supelco
LiChrospher® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Größe auswählen
1 UNIT
824,00 €
824,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
824,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
SB.52
824,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
LiChrospher® RP-8 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Kennzeichnungsgrad
12.5% Carbon loading
Parameter
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Säule L × ID
25 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
HPLC column
LiChrospher® RP-8 is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-8 reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into a Hibar 250-4.6 HPLC column. For mounting of a LiChroCART 4-4 guard column, the guard column holder 1.51487 has to be used.
Hinweis zur Analyse
Druck: ≤ 90 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 50000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): 0.8 - 2.0
Rechtliche Hinweise
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany