1.50141
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® Guard-cartridge
Synonym(e):
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART® 4-4
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® Guard-cartridge
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Purospher®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
10 pak of
Kennzeichnungsgrad
18.5% Carbon loading
Parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Säule L × ID
0.4 cm × 4 mm
Oberflächenbereich
500 m2/g
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonding phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit