14-918-M
JAK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human JAK1, amino acids 866-end, expressed by baculovirus in Sf21 insect cells. Activated in vitro by auto-phosphorylation. For use in Kinase Assays.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 61 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... JAK1(3716)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)