Wichtige Dokumente
14-777-M
Sigma-Aldrich
Plk1-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal 6His tagged, recombinant, human Plk1. For use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
578,00 €
578,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
578,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
578,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 69.3 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal 6His-markierte, rekombinante humane Plk1.
Produktherkunft: Durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert.
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: verschiedene
Zielprotein: Plk1
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-777M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Physikalische Form
50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,5, 300 mmol/l NaCl, 0,1 mmol/l EGTA, 0,03 % Brij, 270 mmol/l Saccharose, 1 mmol/l Benzamidin, 0,2 mmol/l PMSF, 0,1 % 2-Mercaptoethanol. Gefrorene Lösung.
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Versanddatum bei -70 °C lagern. Für maximale Rückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shrividya Sana et al.
Life science alliance, 1(6), e201800223-e201800223 (2018-11-21)
Proper orientation of the mitotic spindle defines the correct division plane and is essential for accurate cell division and development. In metazoans, an evolutionarily conserved complex comprising of NuMA/LGN/Gαi regulates proper orientation of the mitotic spindle by orchestrating cortical dynein