1.47574
Natriumphosphat Heptahydrat
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP, granulated
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
About This Item
Agentur
DAC
USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
granular
Verunreinigungen
low in endotoxins
Dichte
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChIKey
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Artikel
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.