Wichtige Dokumente
1.46720
Millipore
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten
Thiosulphate, Lecithin, Histidine, Tween®, ICR Plate with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine andThiosulfate, TSA, Tryptic Soy Agar, Tryptic Soy Agar with neutralizer, Tryptone Soya Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Form
solid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
Casein Soybean Digest Agar with Lecithin, Tween, Histidine and Thiosulfate
Histidine
Lecithin
Thiosulphate
Tween®
Verpackung
single packed of
Methode(n)
Rapid Sterility Testing: suitable
Plattendurchm.
55 mm
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Eignung
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable