Wichtige Dokumente
1.46690
Millipore
Glucose-Minimal-Agar Sedimentationsplatte
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Synonym(e):
Ames-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
ICR Settle plate
Verpackung
box of 120 plates
Methode(n)
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 20 mL
pH-Wert
7 ( in H2O)
Anwendung(en)
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Glucose-Minimal-Agar wird für den Ames-Mikrobentest zur Bestimmung der Mutagenität verwendet. Es handelt sich dabei um einen bakteriellen Bioassay, der in vitro durchgeführt wird, um die Mutagenität verschiedener Karzinogene und Toxine in der Umwelt zu beurteilen. Der Test beruht auf dem Prinzip der Detektion von Punktmutationen unter Verwendung von Stämmen, die Aminosäure erfordern. Die Glucose-Minimal-Agarplatte wird als unterer Agar für den Mutagenitäts-Assay herangezogen und enthält die Mindestingredienzen für ein Bakterienwachstum. Phosphate fungieren als das Puffersystem. Glucose und Citrat sind die Kohlenstoffquellen für die Energieerzeugung. Magnesium ist ein Cofaktor für viele Stoffwechselreaktionen.
Anwendung
Glucose-Minimal-Agar für den Ames-Test wird zur Feststellung der in Stämmen vorhandenen Rückmutationen verwendet. Er kann zum Nachweis der Mutagenität von Umweltproben, z. B. von Arzneimitteln, Farbstoffen, Reagenzien, Kosmetika, Abwasser, Pestiziden und anderen Substanzen, verwendet werden, die in einer Flüssigsuspension leicht zu solubilisieren sind.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable