14-664-M
Mnk2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human, full length Mnk2, for use in Kinase Assays.
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Produktlinie
Upstate®
Spezifische Aktivität
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Mol-Gew.
Mw 50 kDa
Aufgereinigt durch
(Ni2+/NTA-agarose)
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
Hinterlegungsnummer
(FUNCTION: SwissProt: Q9HBH9 # May play a role in the response to environmental stress and cytokines. Appears to regulate transcription by phosphorylating EIF4E, thus increasing the affinity of this protein for the 7-methylguanosine-containing mRNA cap. )
NM_017572.3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
Not applicable