Merck
1.46538
Millipore
Sabouraud-Dextrose-Agar
Tween®, Histidine, Thiosulfate, Lecithin, lid, ICR Plus Selective: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 and 200 plates
Synonym(e):
Sabouraud-Dextrose-Agar, SDA, SDA mit Enthemmer, ICRplus-Abklatschplatte
About This Item
UNSPSC-Code:
41106231
NACRES:
NA.74
Materialien
polystyrene plate
Qualitätsniveau
Agentur
EP
USP
Sterilität
sterile; irradiated
Form
plate (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
lid ICR Plus Selective: lockable
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
Verpackung
triple packed of 20 and 200 plates
Plattendurchm.
55 mm
pH-Wert
5.6 ( in H2O)
Anwendung(en)
pharmaceutical
surface monitoring
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
bacteria
fungi
Allgemeine Beschreibung
Sabouraud-Dextrose--Agar-Kontaktplatten + LTHTh sel. – ICR+ wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl von Hefen und Schimmelpilzen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen und an Mitarbeitern in Reinräumen und Isolatoren entwickelt. Sabouraud-Dextrose-Medium enthält Verdauungsprodukte von Tiergewebe (Peptone), die eine nahrhafte Quelle aus Aminosäuren und Stickstoffverbindungen für das Wachstum von Pilzen und Hefen bieten. Dextrose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Das Medium enthält bestrahlungsresistente Antibiotika, um das Wachstum der begleitenden Bakterienflora zu hemmen. Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80, Histidin, Natriumthiosulfat und Pyruvat sind Enthemmer zur Inaktivierung von möglichen Desinfektionsmittelrückständen auf trockenen Oberflächen. Um nach der Probennahme einen sicheren Transport zu gewährleisten, werden die ICRplus (plus oder „+“)-Platten mit verschließbaren Deckeln geliefert, die nicht verloren gehen können. Die ICRplus-Platten eignen sich für aerobe und anaerobe Inkubationen. Für aerobe Inkubationen muss der Deckel lediglich in die geschlossene Position und für anaerobe Inkubationen in die Belüftungsposition gedreht werden. Um das SDA- und TSA-Medium besser unterscheiden zu können, wird das SDA-Medium in rosafarbene Schalen abgefüllt.
Anwendung
Sabouraud-Dextrose-Agar (SDA) ist ein Komplexmedium zur Kultivierung und Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen. Das Medium wird durch Bestimmung der Hefe- und Schimmelpilzzahlen an Oberflächen in Isolatoren und Reinräumen für das Umfeldmonitoring eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators