Wichtige Dokumente
14-652-M
Sigma-Aldrich
SIK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281. For use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
371,00 €
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
371,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
371,00 €
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
100
300
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 36.2 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... SIK1(150094)
Allgemeine Beschreibung
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human SIK, amino acids 1-281.
Biochem./physiol. Wirkung
Protein Target: SIK
Qualität
Routinely evaluated by phosphorylation of AMARA Substrate Peptide (Catalog# 12-557).
Sonstige Hinweise
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable