Merck
1.46333
Millipore
Flüssiges Thioglykolat-Medium klar
bottle volume 100 mL , filling volume, ready-to-use
Synonym(e):
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium, klares FTM, klare Thioglykolat-Bouillon, CTM
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid (ready-to-use)
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
100 mL , filling volume
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium ist ein universelles Komplexmedium. Durch das im Medium enthaltene Thioglykolat und L-Cystin wird das Redox-Potenzial des Kulturmediums reduziert und eine anaerobe Atmosphäre erzeugt. Darüber hinaus sorgen diese Wirkstoffe für die Inaktivierung von Quecksilber- und anderen Schwermetallverbindungen. Resazurin dient als Indikator für das Reduktionspotenzial des Mediums. Ein Farbwechsel von gelb zu rosa weist auf einen Anstieg der Sauerstoffkonzentration hin. Klares flüssiges Thioglykolat-Medium verfügt über einen geringeren Agargehalt, doch durch Zugabe eines klaren Geliermittels bietet es dieselben Eigenschaften wie FTM mit erhöhter optischer Klarheit.
Anwendung
Klares flüssiges Thioglykolat-Medium wird zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen anaeroben und aeroben Mikroorganismen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Produkten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable