Wichtige Dokumente
1.46256
Millipore
Standard-I-Nähragar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106217
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
Leistungsmerkmale
ready-to-use
pH-Wert
7.4 ( in H2O)
Anwendung(en)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Standardmedien
Verpackung: 90-mm-Platte (20 Platten pro Packung):
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2