Selective enrichment of Enterobacteriaceae from non-sterile pharmaceutical products, foodstuff, and other materials
Form
liquid (ready-to-use)
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum ready-to-use
Verpackung
single packed of (10 ml in 17 ml tube with yellow cap (20 or 100 tubes per box)) tube of
Methode(n)
direct inoculation: suitable sterile filtration: suitable
Röhrchenkapazität
17 mL
Röhrchenvolumen
10 mL , filling volume
pH-Wert
7.2
Anwendung(en)
microbiology pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
enterobacteriaceae
Allgemeine Beschreibung
Mossel-Bouillon ist ein selektives Anreicherungsmedium für gallentolerante, gramnegative Bakterien, insbesondere für Enterobacteriaceae wie Salmonella, Shigella und andere enterische Pathogene aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln und anderen Substanzen. Glucose ist die Hauptenergiequelle, die das schnelle Wachstum aller Enterobacteriaceae unterstützt. Die enzymatische Verdauung von tierischem Gewebe stellt Stickstoff, Vitamine und Aminosäuren bereit. Die hohe Pufferkapazität des Kulturmediums verhindert, dass die gebildete Säure die Kultur abtötet. Die unerwünschte begleitende Bakterienflora wird durch Brilliantgrün und Galle vollständig gehemmt.
Anwendung
Mossel-Bouillon wird für die selektive Anreicherung von gallentoleranten, gramnegativen Bakterien, insbesondere von Enterobacteriaceae wie Salmonella, Shigella und anderen enterischen Pathogenen aus nicht sterilen pharmazeutischen Produkten, Lebensmitteln und anderen Substanzen verwendet.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Fragen
Bewertungen
★★★★★ Kein Beurteilungswert