Merck
1.46007
Millipore
FRIIS-Agar
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Synonym(e):
Mycoplasmen-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.75
Agentur
EP 2.6.7
USP
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; aseptically filled
Form
plate
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Verpackung
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH-Wert
7.4 ( in H2O)
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
mycoplasma
Allgemeine Beschreibung
FRIIS-Agar enthält einen Zusatz an Pferde- und Schweineserum, um nutzbares Cholesterin und nutzbare Fettsäuren bereitzustellen. Bei Vorhandensein von Phenolrot ändert sich die Farbe des Mediums zu gelb oder violett und zeigt dadurch das Wachstum von Mycoplasmen an. Bacitracin hemmt die Synthese der Zellwand begleitender grampositiver Bakterien.
Anwendung
FRIIS-Agar wird für den Nachweis von Nichtvogel-Mycoplasmen in pharmazeutischen Produkten empfohlen, insbesondere für Bulk-Impfstoffe, Zellbanken und Viruskulturen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache gebrauchsfertige Handhabung, da keine weiteren Vorbereitungsschritte erforderlich sind.
  • Pharmazeutische Produkte wie Biopharmazeutika, Impfstoffe, Zellkulturen und Viruskulturen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2