1.04316
Buffered Peptone Water
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
Synonym(e):
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA BAM
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for bacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
WGK
WGK 3
Artikel
Informieren Sie sich über die Auswirkungen von Nährmedien, durch die versteckte Nicht-Halal Inhaltsstoffe in Halal-zertifizierte Produktionsbereiche eingebracht werden – und wie dieses Risiko durch Halal-zertifizierte Medien vermieden wird. Führen Sie mikrobiologische Qualitätskontrollen (QC) in Halal-zertifizierten Produktionsbereichen durch, ohne Gefahr zu laufen, die Zertifizierung zu verlieren.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.