Wichtige Dokumente
14-525-M
Sigma-Aldrich
PKC ζ-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human PKC zeta, residues 2-end, for use in Kinase Assays.
Größe auswählen
10 μG
547,00 €
547,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
547,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
547,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 68.9 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal His6-markierte, rekombinante humane PKC-zeta, Reste 2 bis Ende
Produktherkunft: Durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Adipositas
Stoffwechselstörungen
Osteoporose
Arthritis
Forschungskategorie
Metabolismus
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: AGC
Zielprotein: PKCζ
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-525M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von PKC-Substratpeptid II beurteilt
Physikalische Form
Ni2+/NTA-Agarose
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Birendra Kumar Shrestha et al.
The Journal of biological chemistry, 295(5), 1240-1260 (2019-12-21)
Human ATG8 family proteins (ATG8s) are active in all steps of the macroautophagy pathway, and their lipidation is essential for autophagosome formation. Lipidated ATG8s anchored to the outer surface of the phagophore serve as scaffolds for binding of other core