Merck
1.41355
SAFC
Polyvinylalkohol
18-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Poly(vinylalkohol), PVA, PVOH
Größe auswählen
1 KG
309,00 €
25 KG
Anfragen
309,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
309,00 €
25 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
[-CH2CHOH-]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
13111042
309,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Agentur
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Beschreibung
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,ChP,USP,JPE
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
scales
Methode(n)
API processing | nano-milling: suitable
mp (Schmelzpunkt)
160-240 °C
Anwendung(en)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChIKey
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Polyvinylalkohol 18-88 ist ein synthetisches, biokompatibles und toxikologisch unbedenkliches Polymer. Es ist Teil eines umfassenden Portfolios von Polyvinylalkoholen pharmazeutischer Qualität mit unterschiedlichen Viskositäten, Hydrolysegraden und Molekülmassen. Somit ist es für eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen, einschließlich fester, flüssiger und halbfester Formulierungen, gut geeignet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.