Merck
1.37035
SAFC
Essigsäure 1 mol/l
EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
pH-Wert
3 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable