1.33011
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
spezifische(r) Analyt(en)
chloride
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
7 (20 °C in H2O)
Dichte
1.00 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Verwandter Inhalt
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.