Merck
1.25067
Millipore
Prosep® Ultra Plus
column I.D. × L 8 mm × 20 mm
Synonym(e):
MiniChrom ProSep® Ultra Plus, 1 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
8 x 20mm
Hinweis zur Analyse
Aussehen: entspricht
Rechtliche Hinweise
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany