Merck
1.18751
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
CSB-Küvettentest für Fremdphotometer, photometric, 0-150 mg/L (COD), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
Funktionsklasse(n) des Analyten
chemical oxygen demand (COD)
Messbereich
0-150 mg/L (COD)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with photometers from other manufacturers
Nachweisverfahren
photometric (Oxidation with Chromosulfuric acid, determination as chromate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten Spectroquant® Testkits für Photometer anderer Hersteller an. Dieses CSB-Küvetten-Testkit wird mit vorgefüllten 15,4-mm-Rundküvetten geliefert. Sie können reibungslos in anderen Photometer-Marken verwendet werden, die für diese Küvettengröße vorgesehen sind. Die Tests funktionieren mit den vom Hersteller installierten Original-Programmierdaten gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3