1.16890
Fractogel® EMD SO₃⁻ (S)
Synonym(e):
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Harz
Größe auswählen
69,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
69,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
ligand
(Sulfoisobutyl)
Qualitätsniveau
100
400
Beschreibung
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Assay
≥90% (HPLC)
Form
resin
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Parameter
8 bar max. pressure
80 cm/hr flow rate
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Mittlere Partikelgröße
20-40 um μm
Kapazität
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
Dichte
1.43 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1000 kg/m3
Trenntechnik
strong cation exchange
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verpackung
- 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Harz 100 ml
- 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Harz 10ml
- 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Harz 500ml
- 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Harz 5 l
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,05 %
Cer: ≤ 10 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 5,0 bar
Teilchengröße (d10): 20–28 µm
Teilchengröße (d50): 24–34 µm
Teilchengröße (d90): 28–38 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EE/ml
Proteinbindungskapazität (Lysozym): 120–180 mg/ml
Funktionstest (c:d): ≤ 0,15
Funktionstest (b:a): ≤ 0,15
Funktionstest: Trennung Chymotrypsinogen A, Cytochrom c und Lysozym
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich