1.16485
TLC plates, Silica gel 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 20 x 20 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Verlinkung
Replaces: 16485-1; 16485
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 150 - 180 µm
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Benzol-azo-a-naphthylamin:
40 - 55
- Brillantrot B: 60 - 75
- Eriogrün B: 75 - 90
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9.0
Typischer Wert, gemessen an einer Platte
Eluent: Ethylmethylketon/ n-Propanol/ Eisessig/ Wasser (40/40/5/20 v/v/v/v)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 150 - 180 µm
Dickenschwankung: ≤ 30 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Benzol-azo-a-naphthylamin:
40 - 55
- Brillantrot B: 60 - 75
- Eriogrün B: 75 - 90
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9.0
Typischer Wert, gemessen an einer Platte
Eluent: Ethylmethylketon/ n-Propanol/ Eisessig/ Wasser (40/40/5/20 v/v/v/v)