Merck
1.14756
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Chromat
Größe auswählen
300 TESTS
267,00 €
267,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
300 TESTS
267,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
267,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Chromat-Test, colorimetric, 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
chromate
Qualitätsniveau
Messbereich
0.10-10 mg/L (Cr)
0.22-22 mg/L (CrO42-)
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Der MQuant®-Chromattest (vormals MColortest®) misst Chrom(VI), das in der Probe als Chromat- oder Dichromat-Ionen in Abwasser und Sickerwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser, Nutzwasser und Trinkwasser vorkommt.
Methode
In einer schwach phosphorhaltigen Lösung reagieren Chrom(VI)-Ionen mit Diphenylcarbazid zu Chrom(III) und Diphenylcarbazon, die einen rot-violetten Komplex bilden. Die Chromatkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Dieser Test misst Chrom(VI), das in der Probe als Chromat- oder Dichromat-Ionen in Abwasser und Sickerwasser, Grundwasser und Oberflächenwasser, Nutzwasser und Trinkwasser vorkommt.
Verfahren: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator; 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,6 - 1,0 - 1,8 - 3,0 - 6,0 - 10 mg/l; Cr 0,22 - 0,45 - 0,8 - 1,3 - 2,2 - 4,0 - 6,7 - 13 - 22 mg/l CrO MQuant®
Anwendung
  • Umweltüberwachung: Chromattests sind für die Überwachung des Chrom(VI)-Gehalts in Wasser und Boden unerlässlich. Diese Tests helfen bei der Beurteilung der durch industrielle Abwässer verursachten Umweltverschmutzung und sind entscheidend für die Einhaltung der Umweltvorschriften. Eine neuere Forschungsarbeit konzentrierte sich auf die gleichzeitige Extraktion von Phosphat und Chromat unter Verwendung von Nano-Mischoxid-Adsorbenzien (Al-Fe-Zr) und zeigte eine verbesserte Empfindlichkeit und Genauigkeit beim Nachweis von Chromatverunreinigungen in Wasser (Pala et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2021).
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3