Merck
1.14682
Supelco
COD-Lösung B
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
Synonym(e):
Nota 3
Größe auswählen
495 ML
106,00 €
106,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
495 ML
106,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
106,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
liquid
Funktionsklasse(n) des Analyten
chemical oxygen demand (COD)
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.83 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Diese Spectroquant COD-Lösung B wird in Kombination mit Spectroquant Lösung A, 114538, verwendet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Prüfanleitung.
Für eine sicherere und leichtere Art der COD-Bestimmung empfehlen wir die Verwendung unserer Spectroquant COD-Küvettentests, in denen bereits alle Reagenzien in den Küvetten in definierten Volumina und Verhältnissen für einen bestimmten Messbereich vordosiert sind.
Hinweis zur Analyse
Absorption A (500 nm; 1 cm): 0,480–0,520
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)