Wichtige Dokumente
1.14660
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (Fe²⁺), MQuant®
Größe auswählen
50 TESTS
54,40 €
54,40 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TESTS
54,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
54,40 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Produktbezeichnung
Iron Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
iron
Qualitätsniveau
Messbereich
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Farbkarte 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l Fe²⁺ MQuant®
Method: colorimetric with color card 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l Fe²⁺ MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2