Merck
1.14275
Sigma-Aldrich
Ponceau S (C.I. 27195)
for electrophoresis
Synonym(e):
Ponceau S (C.I. 27195)
Größe auswählen
10 G
49,40 €
49,40 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
49,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12N4Na4O13S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105305
EG-Index-Nummer:
228-319-2
NACRES:
NA.32
49,40 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
660 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-11-14(3-8-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,25H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23?,26-21-;;;;
InChIKey
LZYGEJPERQQCIY-STNZDNLRSA-J
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax. (Wasser): 517 - 523 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; Wasser): 460 - 600
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung für die Elektrophorese: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable