1.13187
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 5 x 2.5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
150-200 μm
Platte L × B
5 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glass plates 5 x 10 cm
These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples. Our concentrating zone plates are based on different adsorption properties of two adsorbents. The first is a large pore concentrating adsorbent where the samples are applied; the second is a selective layer for separation. Regardless of the spots’ shape, size, or position, the sample always concentrates as a narrow band where the two adsorbents overlap and where the separation starts. These plates allow users to quickly and easily apply any kind of sample, even large volumes of diluted samples.
Anwendung
Glass HPTLC Silica gel 60 F₂₅₄ with concentrating zone 5 x 2.5 cm plates. Silica gel HPTLC plates size 5 x 10 cm, 25 sheets.
Verlinkung
Replaces: 13187-1; 13187
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt. Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 70 - 110 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18 - 24
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 39 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59 - 66
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 70 - 110 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18 - 24
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 39 - 46
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59 - 66
Typischer Wert, gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45% rel. Feuchte)