1.10886
Blut-Agar (Basis)
Synonym(e):
Blut-Agar
Empfohlene Produkte
Form
medium granules
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.6-7.0 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
40 g/L
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
20-25°C
Allgemeine Beschreibung
Zum Isolieren und Kultivieren von verschiedenen anspruchsvollen Mikroorganismen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar bis leicht opaleszent
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Gelfestigkeit (Gelomat-Assay) (Base):≥ 50 g
Erstarrungsverhalten (2 h, 40 °C): flüssig
Stabilitätsprüfung (Farbe und Hämolyse): entspricht
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus agalactiae ATCC 13813):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301):≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)):≥ 70 %
Hämolyse (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):β
Hämolyse (Streptococcus agalactiae ATCC 13813):-
Hämolyse (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301):α
Hämolyse (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):β
Hämolyse (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)):β
Bacitracin-Test (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):+
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob (Clostridium perfringens, anaerob mit Anaerocult A).
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Gelfestigkeit (Gelomat-Assay) (Base):≥ 50 g
Erstarrungsverhalten (2 h, 40 °C): flüssig
Stabilitätsprüfung (Farbe und Hämolyse): entspricht
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus agalactiae ATCC 13813):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301):≥ 70 %
Rückgewinnung auf Testmedium (Listeria monocytogenes ATCC 19118):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)):≥ 70 %
Hämolyse (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):β
Hämolyse (Streptococcus agalactiae ATCC 13813):-
Hämolyse (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301):α
Hämolyse (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)):β
Hämolyse (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)):β
Bacitracin-Test (Streptococcus pyogenes ATCC 12344):+
Inkubation: 24 h; 35 °C; aerob (Clostridium perfringens, anaerob mit Anaerocult A).
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3