1.10863
Tetrathionate enrichment broth base acc. to MULLER-KAUFFMANN
for microbiology
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.6 (37 °C, 82 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
82 g/L
Schüttdichte
1100 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): grün
Inokulum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): etwa 99 %
Inokulum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): etwa 1 %
Anreicherung aus einem Mischinokulum nach 6 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Anreicherung aus einem Mischinokulum nach 6 Stunden (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):
Anreicherung aus einem Mischinokulum nach 24 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Anreicherung aus einem Mischinokulum nach 24 Stunden (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95 %
Bebrütung: 35 °C; aerob; Nachweis mit BROLACIN-Agar.
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3