1.10689
DEV Lactose-Bouillon
for microbiology
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.3 (35 °C, 28 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
28 g/L
Schüttdichte
640 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
coliforms
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Farbe): violett
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): gut bis sehr gut
Wachstum (Proteus hauseri ATCC 13315): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 11700): gut bis sehr gut
Farbveränderung nach gelb (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Farbveränderung nach gelb (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Farbveränderung nach gelb (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Farbveränderung nach gelb (Proteus hauseri ATCC 13315): -
Farbveränderung nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 11700): +/-
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
Gas (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): -
Gas (Proteus hauseri ATCC 13315): -
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 11700): -
Inkubation: 40–48 h; 35 °C; aerob.
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
WGK
WGK 3