Merck
1.10676
Millipore
Tryptose broth
for the enrichment and cultivation of fastidious pathogenic microorganisms
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.1-7.5 (25 °C, 26 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
26 g/L
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Listeria spp.
Pneumococcus spp.
Streptococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
zur Anreicherung und Züchtung anspruchsvoller pathogener Mikroorganismen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)gelblich-braunpH-Wert (25 °C)7.1 - 7.5Wachstum (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)gut bis sehr gutWachstum (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)gut bis sehr gutWachstum (Pasteurella multocida ATCC 43137)mäßig bis gutWachstum (Listeria monocytogenes ATCC 19118)gut bis sehr gutWachstum (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))gut bis sehr gutWachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))gut bis sehr gutWachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))gut bis sehr gutBebrütung: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3