Wichtige Dokumente
1.09894
Supelco
Titriplex® solution A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Alkaline, determination
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
Produktbezeichnung
Titriplex® solution A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
pH-Wert
7.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.141 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable