1.09687
n-Hexan
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
Hexan, n-Hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
~3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Wirksamkeit
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
Kinematische Viskosität
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Löslichkeit
0.0095 g/L
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C