1.09630
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
2-Butanol, sek-Butylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
16.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
390 °C
Wirksamkeit
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1.4-9.8 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
99-102 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-115 °C
Übergangstemp.
flash point 24 °C
Löslichkeit
125 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
tert-Butanol (GC): ≤ 0,1 %
Dibutylether (GC): ≤ 0,2 %
Ethylmethylketon (GC): ≤ 0,1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0,2 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup