Merck
1.09603
Supelco
n-Decan
reference substance for gas chromatography
Synonym(e):
n-Decan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
204-686-4
Dampfdruck
1 hPa ( 16 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
208 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
0.7-5.4 % (v/v)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Kinematische Viskosität
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-30 °C
Übergangstemp.
flash point 51 °C
Dichte
0.73 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.0 °C - closed cup