1.08720
Thioglykolat-Bouillon
Non animal origin irradiated granulated medium for Microbiological analysis
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
Form
medium granules
Leistungsmerkmale
granulated
Verpackung
pkg of 5 kg
Hersteller/Markenname
GranuCult®
pH-Wert
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O)
Löslichkeit
29 g/L
Anwendung(en)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Kompatibilität
stand alone
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
anaerobic bacteria (facultative and microaerophilic)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Sonstige Hinweise
Fußnote
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Verwandter Inhalt
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.