Merck
1.08684
Supelco
p-Xylen
for analysis EMSURE® ISO
Synonym(e):
p-Xylen
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,4-(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191501
EG-Index-Nummer:
203-396-5
NACRES:
NB.21
Assay:
≥99.0% (GC)
bp:
138.4 °C/1013 hPa
Dampfdruck:
8.7 hPa ( 20 °C)
Agentur
reag. ISO
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8.7 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
3910 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.1-7 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.00025 meq/g Acidity
≤0.00025 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤0.1% Benzene (GC)
≤0.1% Toluene (GC)
≤3% Ethylbenzene (GC)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.495-1.499
bp
138.4 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
13.3 °C
Übergangstemp.
flash point 24 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Vorgaben der ACS, des Abschnitts „Reagenzien“ des Europäischen Arzneibuchs (Reag. Ph. Eur.) sowie den ISO-Normen entsprechen.
Anwendung
  • Bioinspired, Non-Enzymatic, Aqueous Synthesis of Size-Tunable CdS Quantum Dots for Sustainable Optoelectronic Applications: Diese Studie demonstriert die Verwendung von Cadmiumacetat-Dihydrat bei der grünen Synthese von Cadmiumsulfid-Quantenpunkten und bietet ein signifikantes Potenzial für optoelektronische und photokatalytische Anwendungen (Ozdemir et al., 2023).
  • Multifunctional Additive CdAc(2) for Efficient Perovskite-Based Solar Cells: Dieser Artikel beschreibt die Rolle von Cadmiumacetat-Dihydrat als multifunktionales Additiv bei der Verbesserung der Effizienz von Perowskit-Solarzellen, die entscheidend für die Weiterentwicklung von Technologien für erneuerbare Energien sind (Ren et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
p-Xylen (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,00025 meq/g
Alkalität: ≤ 0,00025 meq/g
Dichte (d 20 °C/20 °C): 0,862 – 0,869
Brechungsindex (n 20/D): 1,495–1,499
Siedebereich (137–142 °C): ≥ 95 % (v/v)
Benzol (GC): ≤ 0,1 %
Ethylbenzol (GC): ≤ 3 %
Toluol (GC): ≤ 0,1 %
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0,003 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Thiophen: entspricht
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Barium): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0,000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0,000002 %
Pb (Blei): ≤ 0,00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0,00001 %
Zn (Zink): ≤ 0,00001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,01 %
ISO-Reagens
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup