1.08382
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
Synonym(e):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, THAM, Tris Base, Trometamol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
0.0267 hPa ( 20 °C)
Form
solid
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp (Schmelzpunkt)
167-172 °C (lit.)
Löslichkeit
678 g/L
Dichte
1.35 g/cm3 at 23 °C
Schüttdichte
840 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tris wird häufig als biologische Puffersubstanz im pH-Bereich von 7-9 verwendet. Es wird zum Beispiel zum Einfrieren von Proteinen eingesetzt. Die Qualität entspricht genau den Reag. Ph Eur-Anforderungen.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable