Merck
1.08039
Supelco
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonym(e):
Total Hardness Visual Test Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Gesamthärte-Test, titrimetric, for use with MQUANT®
spezifische(r) Analyt(en)
calcium, magnesium
Qualitätsniveau
Kompatibilität
for use with MQUANT®
Nachweisverfahren
titrimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser MQuant®-Gesamthärtetest (vormals MColortest®) eignet sich für die titrimetrische Bestimmung mit einer gängigen Spritze mit Skaleneinteilung. Er kann für Folgendes eingesetzt werden:
  • Grundwasser, Oberflächenwasser und Meerwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Schwimmbeckenwasser
  • Kesselwasser
Methode
Calcium- und Magnesiumionen reagieren mit einem Indikator, um einen roten Komplex zu bilden. Der Indikator wird durch Titration mit einer Lösung von Ethylendinitrilotetraessigsäure-Dinatriumsalzdihydrat (Triplex® III) aus dieser Verbindung freigesetzt. Am Endpunkt der Titration schlägt die Farbe nach grün um. Die Gesamthärte wird durch den Verbrauch der Titrationslösung bestimmt.
Verfahren: titrimetrisch mit Titrierpipette MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2