Merck
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Gesamthärte-Küvettentest, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
calcium
Messbereich
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Phthalein complexone)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 5–215 mg/l (Ca ), 0,7–30,1 °d, 0,9–37,6 °e, 1,2–53,7 °f 7–301 mg/l (CaO), 12–537 mg/l/ (CaCO3), Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Gesamthärte-Küvettentest ermöglicht die genaue Quantifizierung der Härte von Wasserproben. Die Gesamthärte einer Probe ist auf die enthaltene Menge von Salzen der Erdalkalimetalle Calcium, Magnesium, Strontium und Barium (“Härtebildner”) zurückzuführen.
Da Strontium und Barium allgemein in Gewässern nur in Spuren vorkommen, wird die Härte als der Gehalt von Calciumionen, Ca2+, und Magnesiumionen, Mg2+ (“Härteionen”) in Wasser definiert.
Angewandtes Verfahren: In neutraler Lösung bilden Calcium- und Magnesiumionen mit Phthaleinviolett einen violetten Farbstoff, der photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3