Wichtige Dokumente
1.07916
Supelco
Spectrosolv PSS
for the ACIDORAPID mineralizer
Größe auswählen
1 L
995,00 €
995,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
995,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352402
NACRES:
NA.21
995,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
(20 °C, (68 °F) strongly acid)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.78 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.2 ppm
Ba: ≤0.2 ppm
Cd: ≤0.1 ppm
Co: ≤0.1 ppm
Cr: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤0.1 ppm
Li: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.1 ppm
Na: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sr: ≤0.1 ppm
Tl: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.2 ppm
Lagertemp.
2-30°C
Hinweis zur Analyse
Assay (H₃PO₄): 40,9 – 43,7 %
Assay (H₂SO₄): 47,3 – 50,0 %
Al (Aluminium): ≤ 0,2 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,1 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,1 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,1 ppm
K (Kalium): ≤ 0,1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,1 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,1 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,2 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,1 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,1 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,1 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,1 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,2 ppm
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable